Imprimer
Plomb (II) perchlorate trihydraté ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lead diperchlorate trihydrate
447781000 447785000
ACRO447781000EA 109 EUR
ACRO447781000 ACRO447785000
Plomb (II) perchlorate trihydraté ACS
Plomb (II) perchlorate trihydraté
Formule: Cl₂O₈Pb·3H₂O
Poids moléculaire: 460.15 g/mol
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Densité: 2.6 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149817
Numéro CAS: 13453-62-8
UN: 1470
ADR: 5.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 102.0 %
pH 3.0 to 5.0 (5% in water, 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %