Imprimer
Bismuth (III) bromure 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
447770250 447771000
ACRO447770250EA 109 EUR
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismuth (III) bromure 97%
Bismuth (III) bromure
Formule: BiBr₃
Point d'ébullition: 278 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 218 °C
Densité: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014195
Numéro CAS: 7787-58-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %