Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate monobasique dihydraté, Sodium phosphate monopotassique dihydraté
447760010 447760050 447760250
ACRO447760010EA 72.2 EUR
ACRO447760010 ACRO447760050 ACRO447760250
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté 98%, très pur
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 156.01 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
Indice Merck: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Loss on drying 21.5 % to 24.0 % (130°C)
pH 4.2 to 4.5 (5%, water)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm