Magnésium chlorure hexahydraté 98+%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
MgCl₂·6H₂O Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa) Point de fusion: 117 °C Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149781 Numéro CAS: 7791-18-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | 98.0 to 101.0 % |
Water | 51.0 to 55.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |