Imprimer
Dihydrogénocitrate de sodium, anhydre 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): mono-Sodium citrate
447692500 447690010
ACRO447692500EA 47.4 EUR
ACRO447692500 ACRO447690010
Dihydrogénocitrate de sodium, anhydre 99% pour analyses
Dihydrogénocitrate de sodium
Formule: C₆H₇NaO₇
Poids moléculaire: 214.11 g/mol
Point de fusion: 209…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013067
Numéro CAS: 18996-35-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
Solubility Clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %