Imprimer
di-Ammonium hydrogénocitrate 98+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Citrate de diammonium, Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de diammonium
447680025 447681000 447685000
ACRO447680025EA 807 EUR
ACRO447680025 ACRO447681000 ACRO447685000
di-Ammonium hydrogénocitrate 98+% ACS
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Poids moléculaire: 226.19 g/mol
Densité: 1.5 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
Indice Merck: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) Passes test (Limit about 0.05%)
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %