Imprimer
Nitrobenzène 99.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
447650010 447652500
ACRO447650010EA 198 EUR
ACRO447650010 ACRO447652500
Nitrobenzène 99.5% pour analyses
Nitrobenzène
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 210…211 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1,205 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm