Potassium hydrogénosulfate 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potassium bisulfate, Potassium sulfate acide
Formule:
KHSO₄ Point de fusion: 214 °C Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011404 Numéro CAS: 7646-93-7 UN: 2509 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |