Violet cristallisé ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Violet Base 3, CI 42555, Violet de gentiane, Chlorure de 4-[4,4'-bis(diméthylamino) benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-llidène]diméthylammonium
Formule:
C₂₅H₃₀ClN₃ Poids moléculaire: 407.99 g/mol Point de fusion: 173 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011750 Numéro CAS: 548-62-9 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 13,04406 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green Powder or crystals |
Assay | ≥90.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | ≤7.5 % |
Absorbance characteristics | (0.98-1.9) Passes test |
Sensitivity | Passes test |