Imprimer
di-Ammonium hydrogénocitrate 99+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Citrate de diammonium, Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de diammonium
448021000 448025000
ACRO448021000EA 62.3 EUR
ACRO448021000 ACRO448025000
di-Ammonium hydrogénocitrate 99+% pour biochimie
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Poids moléculaire: 226.19 g/mol
Densité: 1.5 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
Indice Merck: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm