Imprimer
Bismuth (III) nitrate pentahydraté ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bismuth trinitrate pentahydrate
447561000 447565000
ACRO447561000EA 95.7 EUR
ACRO447561000 ACRO447565000
Bismuth (III) nitrate pentahydraté ACS
Bismuth (III) nitrate pentahydraté
Formule: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Poids moléculaire: 485.07 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149157
Numéro CAS: 10035-06-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or transparent Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %