Imprimer
Magnésium nitrate hexahydraté, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
447540010 447540050 447540250
ACRO447540010EA 73.1 EUR
ACRO447540010 ACRO447540050 ACRO447540250
Magnésium nitrate hexahydraté, très pur
Magnésium nitrate hexahydraté
Formule: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 330 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 93,3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149779
Numéro CAS: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98 to 102 %
pH 5 to 8.2 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %