Calcium nitrate tétrahydraté 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Point d'ébullition: 132 °C (760 mmHg) Point de fusion: 45 °C Densité: 1,86 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149604 Numéro CAS: 13477-34-4 ADR: 5.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
pH | 5.0 to 9.0 |
Chloride (Cl) | ≤0.01 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |