Imprimer
Propanediol-1,2 ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
447410025 447411000 447415000
ACRO447410025EA 269 EUR
ACRO447410025 ACRO447411000 ACRO447415000
Propanediol-1,2 ACS
Propanediol-1,2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 187 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1,03 g/cm³
Point éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064272
Numéro CAS: 57-55-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0005 meq/g