Mercure (II) acétate ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diacétate de mercure
Formule:
(H₃CCOO)₂Hg Poids moléculaire: 318.68 g/mol Point de fusion: 179…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012165 Numéro CAS: 1600-27-7 UN: 1629 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,05898 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Titration with NH4SCN | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Nitrate (NO3) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Other heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Mercurous Mercury (as Hg) | ≤0.4 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Residue after reduction | ≤0.02 % |