Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 99% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate disodique dodécahydraté, Sodium phosphate dibasique dodécahydraté
447250025 447255000
ACRO447250025EA 209 EUR
ACRO447250025 ACRO447255000
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 99% pour biochimie
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
Poids moléculaire: 358.14 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
Indice Merck: 13,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 9.0 to 9.4 (0.1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm