Imprimer
Acide propionique ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
447231000 447235000
ACRO447231000EA 83.1 EUR
ACRO447231000 ACRO447235000
Acide propionique ACS
Acide propionique
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 141 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 0,99 g/cm³
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 %
Oxidisable substance (HCOOH) ≤0.1 %