Imprimer
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate 99% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ammonium phosphate dibasique, Ammonium phosphate diammonium
447140010 447142500
ACRO447140010EA 224 EUR
ACRO447140010 ACRO447142500
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate 99% pour biochimie
di-Ammonium hydrogénoorthophosphate
Formule: (NH₄)₂HPO₄
Poids moléculaire: 132.06 g/mol
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010891
Numéro CAS: 7783-28-0
Indice Merck: 13,00546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm