Propanol-2 99%, AcroSeal® pour biochimie, pour histologie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
(CH₃)₂CHOH Point d'ébullition: 81…83 °C (760 mmHg) Densité: 0,785 g/cm³ Point éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011674 Numéro CAS: 67-63-0 UN: 1219 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Heavy metals | ≤5 ppm |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 300 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |