Imprimer
n-Butyle acétate 99.5%, AcroSeal® pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
447050010 447050025
447050010.EA 125 EUR
447050010. 447050025.
n-Butyle acétate 99.5%, AcroSeal® pour biochimie
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,88 g/cm³
Point éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %