Imprimer
Alcool benzylique, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phénylcarbinol
447000010 447000025
ACRO447000010EA 101 EUR
ACRO447000010 ACRO447000025
Alcool benzylique, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Alcool benzylique
Formule: C₆H₅CH₂OH
Poids moléculaire: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.044 g/cm³
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
Indice Merck: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Assay 98.0 to 100.5 %
Appearance of solution Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.05 %
Related substances ≤0.3 % (Sum of other peaks with relative retention greater than that of benzylalcohol)
Acidity Passes test
Peroxide value ≤5