Imprimer
Rhodamine WT 20% dans l'eau
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): xanthylium, 9-(2,4-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, inner salt, sodium salt, hydrochloride (1:2:1), disodium 4-(3-diethylamino-6-diethylazaniumylidene-9-xanthenyl)benzene-1,3-dicarboxylate chloride, Sodium chloride 4-[3,6-bis(diethylamino)-9-xantheniumyl]isophthalate (2:1:1)
446970010 446971000
ACRO446970010EA 453 EUR
ACRO446970010 ACRO446971000
Rhodamine WT 20% dans l'eau
Rhodamine WT
Formule: C₂₉H₂₉ClN₂Na₂O₅
Poids moléculaire: 566.99 g/mol
Densité: 1.16 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01728973
Numéro CAS: 37299-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red Liquid
UV Lambda max 553 to 557 nm
Strength 19.5 to 21 % (dye content)