Imprimer
Sodium formiate ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium formiate
446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 291 EUR
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
Sodium formiate ACS
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
Poids moléculaire: 68.01 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 258…261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
Indice Merck: 13,08694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %