2',7'-Dichlorofluorescéine ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ Densité: 0,79 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005047 Numéro CAS: 76-54-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to red-brown Powder |
Suitability | (as adsorption indicator) Passes test |
Clarity of alcohol solution | Passes test |