Imprimer
Sodium acétate trihydraté 99+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
446790010 446792500
ACRO446790010EA 129 EUR
ACRO446790010 ACRO446792500
Sodium acétate trihydraté 99+% pour biochimie
Sodium acétate trihydraté
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
Point d'ébullition: 120 - 123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 7.5 to 9.5
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)