Imprimer
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
446740010 446740050
ACRO446740010EA 284 EUR
ACRO446740010 ACRO446740050
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
Poids moléculaire: 148.21 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (.8 mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01691538
Numéro CAS: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %