Imprimer
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
446650010 446650050
ACRO446650010EA 180 EUR
ACRO446650010 ACRO446650050
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₀F₃N
Point d'ébullition: 80 °C (200Torr)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226597
Numéro CAS: 154727-51-2
UN: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)