Imprimer
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride
446640010 446640050
ACRO446640010EA 179 EUR
ACRO446640010 ACRO446640050
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride
Formule: C₅H₉ClF₃NO₂
Poids moléculaire: 207.58 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525479
Numéro CAS: 193140-71-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
Water ≤2.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure