Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Point de fusion: 55…56 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01941317 Numéro CAS: 6299-85-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 59 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |