Imprimer
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-4-piperidone, 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
446510010 446510050
ACRO446510010EA 284 EUR
ACRO446510010 ACRO446510050
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 97%
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formule: C₁₀H₁₆FNO₃
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566554
Numéro CAS: 211108-50-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 78 °C
Water ≤2.5 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure