Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
446480010 446480050
ACRO446480010EA 194 EUR
ACRO446480010 ACRO446480050
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Point d'ébullition: 88 °C (118 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189478
Numéro CAS: 799557-87-2
UN: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure