Imprimer
Ammonium sulfate 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
446450050 446450250
ACRO446450050EA 159 EUR
ACRO446450050 ACRO446450250
Ammonium sulfate 99%, pur
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Poids moléculaire: 132.14 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
Indice Merck: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤0.2 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %