Imprimer
Benzonitrile pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cyanobenzene, Phenylcyanide
446910010 446911000
ACRO446910010EA 344 EUR
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitrile pour HPLC
Benzonitrile
Formule: C₇H₅N
Point d'ébullition: 188…191 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,01 g/cm³
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001770
Numéro CAS: 100-47-0
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %