Imprimer
Magnésium sulfate, anhydre 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
446890010 446892500
ACRO446890010EA 390 EUR
ACRO446890010 ACRO446892500
Magnésium sulfate, anhydre 99% pour analyses
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
Poids moléculaire: 120.37 g/mol
Point de fusion: 1124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
Indice Merck: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Loss on ignition ≤2 % (600°C)