ω-Bromo-2-fluoroacétophénone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆BrFO Point d'ébullition: 61…63 °C (,1Torr) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00278796 Numéro CAS: 655-15-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to green to brown Viscous liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |