Calcium sulfate dihydraté 98+%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Plâtre de Paris
Formule:
CaSO₄·2H₂O Poids moléculaire: 172.17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149625 Numéro CAS: 10101-41-4 Indice Merck: 13,01711 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |
Water | 19 to 23 % |