Calcium acétate monohydraté ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
(H₃CCOO)₂Ca·1H₂O Point de fusion: 160 °C Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150019 Numéro CAS: 5743-26-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Alkalinity | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Barium (Ba) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.05 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Strontium (Sr) | ≤0.05 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Titrable acid | ≤0.035 meq/g |
Insoluble matter | ≤0.005 % |