Imprimer
Thiocyanate de sodium 98+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
446290010 446292500
ACRO446290010EA 173 EUR
ACRO446290010 ACRO446292500
Thiocyanate de sodium 98+% pour analyses
Thiocyanate de sodium
Formule: NaSCN
Point de fusion: 287 °C
Densité: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011123
Numéro CAS: 540-72-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)