Propanol-1, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool propylique normal
Formule:
H₃CCH₂CH₂OH Poids moléculaire: 60.1 g/mol Point d'ébullition: 97 °C (760 mmHg) Point de fusion: –127 °C Densité: 0.8 g/cm³ Point éclair: 15 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002941 Numéro CAS: 71-23-8 UN: 1274 ADR: 3 II Indice Merck: 13,07934 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3840 to 1.3870 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
Boiling point | 96 to 98°C (760 mmHg) |
GC | ≥99.7 % |
UV | at 310 nm A: ≤0.010 |
Non-volatile matter | ≤0.004 % |
Related substances | ≤0.3 (Total impurities) |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Reducing substances | Passes test |