3,3-Dimethoxypropiononitrile 90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,3-Dimethoxypropanenitrile
Formule:
C₅H₉NO₂ Point d'ébullition: 195 °C (760 mmHg) Densité: 1,026 g/cm³ Point éclair: 83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044797 Numéro CAS: 57597-62-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |