Imprimer
Bromure de magnésium hexahydraté 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Magnésium bromure hexahydraté
446250010 446252500
ACRO446250010EA 173 EUR
ACRO446250010 ACRO446252500
Bromure de magnésium hexahydraté 99%, très pur
Bromure de magnésium hexahydraté
Formule: Br₂Mg·6H₂O
Poids moléculaire: 292.2 g/mol
Point de fusion: 165 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149780
Numéro CAS: 13446-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)