Imprimer
5-(Chlorométhyl)uracile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
446190010 446190050
ACRO446190010EA 273 EUR
ACRO446190010 ACRO446190050
5-(Chlorométhyl)uracile 97%
5-(Chlorométhyl)uracile
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00218445
Numéro CAS: 3590-48-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %