Triéthylsilane 99%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₆Si Point d'ébullition: 107…108 °C (760 mmHg) Point de fusion: -156,9 °C Densité: 0,72 g/cm³ Point éclair: –3 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009018 Numéro CAS: 617-86-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |