Imprimer
Anhydride trichloroacétique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
446090250 446091000
ACRO446090250EA 119 EUR
ACRO446090250 ACRO446091000
Anhydride trichloroacétique 95%
Anhydride trichloroacétique
Formule: C₄Cl₆O₃
Poids moléculaire: 308.76 g/mol
Point d'ébullition: 139…141 °C (60 mmHg)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.69 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000793
Numéro CAS: 4124-31-6
UN: 3265
ADR: 8 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥94 %