Imprimer
Bromure de phénylmagnésium 1.6 M dans le CPME (cyclopentyl méthyl éther), AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
445961000 445968000
445961000.EA 137 EUR
445961000. 445968000.
Bromure de phénylmagnésium 1.6 M dans le CPME (cyclopentyl méthyl éther), AcroSeal®
Bromure de phénylmagnésium
Formule: C₆H₅BrMg
Point éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000038
Numéro CAS: 100-58-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.50 to 1.70 M