Imprimer
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
445951000 445958000
445951000.EA 345 EUR
445951000. 445958000.
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Cyclopropylmagnesium bromide
Formule: C₃H₅BrMg
Poids moléculaire: 145.28 g/mol
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672094
Numéro CAS: 23719-80-4
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M