Oxyde de bis(2-bromoéthyle) 90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₈Br₂O Point d'ébullition: 92…93 °C (12 mmHg) Densité: 1,845 g/cm³ Point éclair: 85 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00039196 Numéro CAS: 5414-19-7 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % |