Tétraméthylsilane ACS NMR
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
TMS
Formule:
C₄H₁₂Si Poids moléculaire: 88.22 g/mol Point d'ébullition: 26…28 °C (760 mmHg) Point de fusion: –99 °C Densité: 0.64 g/cm³ Point éclair: –27 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008274 Numéro CAS: 75-76-3 UN: 2749 ADR: 3 I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |
Suitability | (for 1H-NMR position ref.) Passes test |