Imprimer
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
445310010 445310050
ACRO445310010EA 145 EUR
ACRO445310010 ACRO445310050
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₉BClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258096
Numéro CAS: 863753-30-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure