Imprimer
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-3-nitrophenylboronicacid
445300010 445300050
ACRO445300010EA 386 EUR
ACRO445300010 ACRO445300050
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₆H₇BN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437851
Numéro CAS: 89466-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure